Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-kolonner ( Na2SO4- deaktivering)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC Kolumner för linjär och kvantitativ analys av polära omättade kolväten.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Stationär fas | TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid |
| För användning med (applikation) | GC/MS |
| Filmtjocklek | 5μ m |
| Längd (metrisk) | 50 m |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.