Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-kolonner ( Na2SO4- deaktivering)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC Kolumner för linjär och kvantitativ analys av polära omättade kolväten.
- C1-C5 kolväten
- Omättade kolväteisomerer
- Stark bindning förhindrar skador på injektions- och detektionssystem från partikelutsläpp under ventilomkopplingsoperationer.
- Kolonner kan regenereras för att återställa full effektivitet och selektivitet efter vattenadsorption.
- Rigorösa tester säkerställer korrekt filmtjocklek (1,3-butadien), selektivitet (propadien, metylacetylen), upplösning (trans-2-buten, 1-buten) och beläggningseffektivitet (1,3-butadien).
- Aluminiumoxid-PLOT
- PÅ™ -Aluminiumoxid
- CP-Al2O3/KCl
- CP-Al2O3/Na2S04
- GS-Alumina
- GS-Alumina KCl
- HP PLOT M
- HP PLOT S
- Rt™ -Aluminiumoxid BOND (KCl)
- Rt™ -Aluminiumoxidbindning (Na2SO4)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Stationär fas | TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid |
| För användning med (applikation) | GC/MS |
| Filmtjocklek | 5μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.