Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC kolumner
Produktkod. 10299274 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10299274 30 m 0.32 mm Varje
10056124 15 m 0.32 mm Varje
10690056 15 m 0.53 mm Varje
10118094 30 m 0.53 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10299274 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260066030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj denna PLOT-kolonn med medelpolaritet utan i princip ingen partikelfrisättning för konsekvent, reproducerbar analys av opolära och polära föreningar.
För konsekvent, reproducerbar analys av opolära och polära föreningar, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-kolonner ger hög prestanda och oöverträffad stabilitet. Kolumnerna använder en fast fas av divinylbensen 4-vinylpyridin med medelpolaritet, och partiklarna införlivas i slangen för att i princip ingen partikelfrigöring, vilket hjälper till att förhindra skador på detektionssystem.
Användningsområden:
  • Opolära och polära föreningar
Liknar:
  • CP-PoraPLOT S
  • Supel-G45
  • Rt™ -S-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur Upp till 200 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Stationär fas TracePLOT™ TG-BOND S
För användning med (applikation) GC för icke-polära och mellanpolära föreningar
Filmtjocklek 10μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär