Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC kolumner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För konsekvent, reproducerbar analys av opolära och polära föreningar, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-kolonner ger hög prestanda och oöverträffad stabilitet. Kolumnerna använder en fast fas av divinylbensen 4-vinylpyridin med medelpolaritet, och partiklarna införlivas i slangen för att i princip ingen partikelfrigöring, vilket hjälper till att förhindra skador på detektionssystem.
Applications:
- Nonpolar and polar compounds
- CP-PoraPLOT S
- Supel-G45
- Rt™-S-BOND
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | Up to 200°C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Stationär fas | TracePLOT™ TG-BOND S |
| För användning med (applikation) | GC for Non-Polar and Mid-Polar Compounds |
| Filmtjocklek | 20 μm |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Mid-Polar |