Läs mer
3M™ Tracer™ Replacement Pod
Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blue
Mörkblå
Förpackningsstorlek:
50 par
Paket med 50
Beskrivning
- Reduces noise levels up to 20 dB SNR in accordance with EN 352-2:2020.
- Patented tri-flange design in pre-moulded material makes them a fit for most ear canals.
- Firm, long stem for easy insertion and removal.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blue |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Produkttyp | Earplug |