Läs mer
Bollé Safety TRACKER II Svetsskyddsglasögon
Produktkod. 12689220 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsfärg:
Svetsskärm 1.7
Svetsskärm 3
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg Förpackningsstorlek
12689220 Svetsskärm 1.7 Varje
12699220 Svetsskärm 3 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12689220 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer TRACWPCC2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.35 SEK
    179.23 SEK / Paket med 1
    Save 23.12 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Ultrabekväm och teknisk, Tracker ger skydd mot alla mekaniska risker och även kemiska risker, vilket gör den unik i sortimentet av skyddsglasögon.
  • Skyddar mot UV och infraröd strålning.
  • Ventilerad ram.
  • Hög slagtålighet (typ B: 120 m/s).
  • Övre skydd.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Form 8-baskurva
    Tjocklek (metrisk) 2.2 mm
    Linsbeläggning Reptålig
    Linsfärg Svetsskärm 1.7
    Produkttyp Svetsskyddsglasögon
    För användning med (applikation) För svetsassistenter. Anpassad för brännarlödning och lödning.
    Ram färg Svart, Grå
    Inkluderar Skum och rem - mikrofiberpåse
    Transmittansvärde 0.5
    Disponibel Återanvändbar
    Linsmaterial Polykarbonat
    Rammaterial Polykarbonat
    Ramtyp Hybrid