Läs mer
Bollé Safety TRACKER II Svetsskyddsglasögon
Produktkod. 12699220 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsfärg:
Svetsskärm 1.7
Svetsskärm 3
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg Förpackningsstorlek
12699220 Svetsskärm 3 Varje
12689220 Svetsskärm 1.7 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12699220 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer TRACWPCC3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00 SEK
    179.23 SEK / Paket med 1
    Save 10.77 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ultrabekväm och teknisk, Tracker ger skydd mot alla mekaniska risker och även kemiska risker, vilket gör den unik i sortimentet av skyddsglasögon.
  • Skyddar mot UV och infraröd strålning.
  • Ventilerad ram.
  • Hög slagtålighet (typ B: 120 m/s).
  • Övre skydd.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Form 8-baskurva
    Tjocklek (metrisk) 2.2 mm
    Linsbeläggning Reptålig
    Linsfärg Svetsskärm 3
    Produkttyp Svetsskyddsglasögon
    För användning med (applikation) För slipning och svetslödning. Anpassad för lätt skärning.
    Ram färg Svart, Grå
    Inkluderar Skum och rem - mikrofiberpåse
    Transmittansvärde 0.13
    Disponibel Återanvändbar
    Linsmaterial Polykarbonat
    Rammaterial Polykarbonat
    Ramtyp Hybrid