Läs mer
Bollé Safety Tracker skyddsglasögon
Produktkod. 12609230 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsfärg:
Gult
Rök
Skugga 5
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Reptålig, Slagtålig, UV-behandlad
Slagtålig, Reptålig, UV-behandlad
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg Linsbeläggning unitSize
12609230 Skugga 5 Slagtålig, Reptålig, UV-behandlad Varje
12669220 Rök Anti-dimma, Reptålig, Slagtålig, UV-behandlad Varje
12679220 Gult Anti-dimma, Reptålig, Slagtålig, UV-behandlad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12609230 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer TRACWPCC5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00 SEK
    179.23 SEK / Paket med 1
    Save 10.77 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultrabekväm, teknisk och ger skydd mot alla mekaniska och kemiska risker.
  • Övre skydd.
  • Avtagbar skumförstärkning med indirekt ventilation.
  • Lägre skydd.
  • Avtagbar justerbar rem.
  • Sidoventilation.
  • Platinum™ beläggning.
  • Tracker-skyddsglasögon finns tillgängliga med en mängd utvalda, certifierade attribut inklusive följande (se specifikationer per modell):
  • EN 166: Garanterad minimibeständighet hos skyddsglasögonen mot vardagliga risker, inklusive att tappa skyddsglasögonen på marken, åldrande genom ljusexponering, exponering för värme eller korrosion etc.
  • EN 170, Risker relaterade till strålning - UV-skydd: Skyddet filtrerar ultraviolett strålning. Denna typ av skydd rekommenderas särskilt vid aktiviteter där källan till ultraviolett strålning är dominerande, såsom kvicksilverånglampor, aktiniska eller bakteriedödande medel. Användningsnivåer: 2-1,2, 2C-1,2 Linsfärg: Klar, blå, gul eller grön. Att lägga till koden 'C' indikerar bra färgigenkänning av innehavaren.
  • EN 172, Solstrålningsrisker: Filterskydd för industriell solstrålning. EN172-normen, som rekommenderas för utomhusarbete, garanterar ett skydd på 99,99 % från ultraviolett solstrålning. Appliceringsnivåer: 5-3,1 (polariserad) 5-2 (skymning), 5-1,4 (ESP eller CSP), 5/1,1-1,4 (Kontrast), 5-2,5 och 5 till 4,1 (rök) Linsfärg: beror på linstekniken.
  • EN 175, Standard för svetsning: Specificerar säkerhetskrav och testmetoder relaterade till ögon- och ansiktsskyddsutrustning som används för svetsning och tillhörande tekniker. Denna europeiska standard specificerar kraven och testmetoderna för personlig skyddsutrustning som används för att skydda operatörens ögon och ansikte mot skadlig optisk strålning och andra specifika risker på grund av sedvanliga svets- eller skärprocesser eller andra associerade tekniker. Standarden specificerar skydd, inklusive ergonomiska aspekter, mot risker eller faror av olika slag: strålning, brandfarlighet, mekaniska och elektriska risker. Denna standard definierar de termer som används och specificerar kraven relaterade till material, design och tillverkning.
  • Mekanisk risk B - Medium energipåverkan: Medium energipåverkan, motstår en 6 mm, 0,86 g boll vid 120 m/s
  • Mekanisk risk F - Lågenergipåverkan: Lågenergipåverkan, motstår en 6 mm, 0,86 g kula vid 45 m/s.
  • Mekanisk risk T - Höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer: Bokstaven T, omedelbart efter symbolen för mekanisk styrka, tillåter användning för höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer.
  • Kemisk risk 3: Kemiskt skydd mot vätskedroppar eller stänk. Glasögon, anpassade glasögon med rem eller ansiktsskydd obligatoriskt.
  • Kemisk risk 4: Kemiskt skydd mot stora dammpartiklar> 5 mikron. Skyddsglasögon obligatorisk.
  • Platina™ beläggning: Den nya exklusiva rep- och immabeständiga beläggningen garanterar ännu mer säkerhet, tillförlitlighet och komfort. Tvättbar (vatten och tvål), denna permanenta beläggning applicerad på båda sidor av linsen gör den mycket reptålig och fördröjer varaktigt uppkomsten av imma.
  • Optisk klass: Klass 1, kontinuerligt arbete, bärs permanent.
  • CE, europeisk standard: Ram märkt för att visa att den uppfyller CE-standarden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Slagtålig, Reptålig, UV-behandlad
Beskrivning Modell TRACWPCC5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN166, EN170, EN172, EN175/5, Mekanisk risk B/F/T, Kemisk risk 3/4, Optisk klass 1, CE europeisk standard
Linsfärg Skugga 5
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Svetsning, skydd, kontinuerligt arbete
Inkluderar Mikrofiberpåse
nr per ärende 240/Cs.
Antal per förpackning 1/påse, 10/Pk.
Vikt (metrisk) 53 g
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd EN170