Läs mer
Invitrogen™ TrackIt™ Ultra Low Range DNA-stege
Produktkod. 15726548
Change view
Kvantitet:
50μ g
Förpackningsstorlek:
100 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15726548 50μ g 100 tester
1 options
Produktkod. 15726548 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10488023
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
DNA-stege och 1 flaska 6X TrackIt™ Cyan/gul laddningsbuffert
Färdig att använda DNA-stege för Low Range prov DNA-analys
Invitrogen TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder is ready to use and designed for sizing and approximate quantification of double-stranded DNA in the range of 10 bp to 300 bp. TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder consists of nine individual chromatography-purified DNA fragments and has a reference band at 100 bp for easy orientation.
TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder is ideal for separation on 4–5% agarose gels.
Invitrogen TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder är klar att använda och designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 10 bp till 300 bp. TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder består av nio individuella kromatografirenade DNA-fragment och har ett referensband på 100 bp för enkel orientering.
TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder är idealisk för separation på 4 –5% agarosgeler.
Höjdpunkter av TrackIt Ultralågområde DNA-stege:
  • Skarpa, klara —bandkromatografirenade fragment för konsekventa och pålitliga resultat, stabila vid rumstemperatur upp till sex månader
  • Klar att använda —färdigblandad med 6X TrackIt Cyan/Yellow Loading Dye för spårning av DNA-migrering
  • Exakt —en exakt mängd DNA i varje band
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •500μ L TrackIt Ultra Low Range DNA-stege
• 1 ml TrackIt Cyan/Yellow Loding Dye
Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader. För längre perioder förvaras vid -20 °C.
Koncentration 0,1μ g/μ L
Gel typ Agaros
Klar att ladda Ja
Provladdningsvolym 1 mL
Storleksintervall 10 till 300 bp
Volym (metrisk) 500 μL
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Antal reaktioner 100 ansökningar
Kvantitet 50μ g
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Teknologi Individuella DNA-fragment som är kromatografirenade
Produktlinje TrackIt
Produkttyp DNA-stege