Läs mer
Gilson™ TRACKMAN Connected Starter Kit, Single Channel
Handla allt Gilson ProdukterBeskrivning
Vi har samarbetat med QIAGEN , vars välkända kit hjälper dina molekylärbiologiska tillämpningar. Du kan nu köra din QIAGEN protokoll med vägledning från TRACKMAN™ Anslutet pipetteringssystem. Våra pipetter och tips matchar perfekt med de volymer som behövs för att starta ditt protokoll, allt tillgängligt i ett unikt kit.
TRACKMAN Connected Starter Kit enkelkanal innehåller följande:
- TRACKMAN Ansluten surfplatta och tillbehör
- PIPETMAN M Ansluten P200M
- PIPETMAN™ M Ansluten P1200M
- PIPETMAN M Ansluten P5000M
- 1 ställ med 5 ml spetsar
- 5 st 200 stμ L filterspetsar
- 5 ställ à 1200 stμ L filterspetsar
Optimera din protokollexekvering med TRACKMAN Connected Starter Kit enkelkanal och QIAGEN kit för rening eller extraktion av DNA eller RNA från blod, vävnad, celler, virus, plasmidskapande i ett brett spektrum av provtyper.
- OBS: Alla QIAGEN kit säljs separat och måste köpas via QIAGEN direkt.
Vår TRACKMAN Connected Starter Kit enkelkanal är kompatibel med:
- DNeasy Blood and Tissue Mini Kit: DNA-rening från blod- eller vävnadsprover.
- QIAamp DNA Mini Kit: DNA-rening från mänskliga vävnader, pinnar, CSF, blod, kroppsvätskor eller tvättade celler från urinprover.
- QIAprep Spin Miniprep Kit: Plasmid DNA-rening på upp till 20μ g plasmid eller kosmid-DNA med hög renhet.
- QIAquick PCR Purification Kit: PCR-produktrening av DNA-amplikoner som sträcker sig från 100 bp till 10 kb.
- QIAamp ccfDNA/RNA Kit: Cellfri DNA- och RNA-rening från plasma- och serumprover.
- RNeasy Plus Mini Kit: RNA-rening från celler och vävnader med hjälp av gDNA Eliminator-kolonner.
- QIAamp Viral RNA Mini Kit: Viral RNA-rening från cellfria kroppsvätskor. Lämplig för SARS-CoV-2-detektion
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | 5 ml, 200μ L, 1200μ L tips |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Diverse |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Alla pipetter med spetsar monterade |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Pipettkontroll |
| Volym (metrisk) | 5 000μ L |
| För användning med (utrustning) | Pipettspetsar |
| Visa mer |