Beskrivning
Vi har samarbetat med QIAGEN, vars välkända kit hjälper dina molekylärbiologiska applikationer. Du kan nu köra dina QIAGEN protokoll med vägledning från TRACKMAN™ Connected-pipetteringssystemet. Våra pipetter och spetsar matchar perfekt med de volymer som behövs för att starta ditt protokoll, allt tillgängligt i ett unikt kit.
TRACKMAN Connected Starter Kit enkelkanalen inkluderar följande:
- TRACKMAN Ansluten surfplatta och tillbehör
- PIPETMAN M ansluten P200M
- PIPETMAN™ M Connected P1200M
- PIPETMAN M ansluten till P5000M
- 1 rack med 5 ml toppar
- 5 rack med 200 μl filtertips
- 5 rack med 1200 μl filtertips
Optimera din protokollutförande med TRACKMAN Connected Starter Kit enkelkanal och QIAGEN kit för rening eller extraktion av DNA eller RNA från blod, vävnad, celler, virus och plasmider i en mängd olika provtyper.
- OBS: Alla QIAGEN kit säljs separat och måste köpas QIAGEN direkt.
Vår TRACKMAN Connected Starter Kit enkelkanalig är kompatibel med:
- DNeasy Blood and Tissue Mini-kit: DNA-rening från blod- eller vävnadsprover.
- QIAamp DNA Mini Kit: DNA-rening från mänsklig vävnad, tops, CSF, blod, kroppsvätskor eller tvättade celler från urinprover.
- QIAprep Spin Miniprep-kit: Plasmid-DNA-rening av upp till 20 μg högrenhet plasmid eller cosmid-DNA.
- QIAquick PCR-reningskit: PCR-produktrening av DNA-amplikoner med varierande nivåer från 100 bp till 10 kb.
- QIAamp ccfDNA/RNA-kit: Cellfritt DNA och RNA-rening från plasma- och serumprover.
- RNeasy Plus Mini-kit: RNA-rening från celler och vävnader med hjälp av gDNA-eliminatorkolonner.
- QIAamp Viralt RNA Mini-kit: Viral RNA-rening från cellfria kroppsvätskor. Lämplig för SARS-CoV-2-detektion
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | 5 ml, 200 μl, 1200 μl toppar |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Diverse |
| Utmatningshastighet | Variabel |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Alla pipetter med monterade spetsar |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Modell | TRACKMAN Ansluten |
| Visa mer |