Beskrivning
- Åtta enskilda segment per låda
- Rörsegment är gjorda av slitstark polypropen
- Hjälper till att minska potentiell korskontaminering
- Sparar värdefullt arbetsutrymme och ger mer utrymme för provhantering
- Stoppar öppnade mikrofuglock så att de stör andra brunnar
- Alfanumerisk brunnsidentifikation
- Rörsegment säljs med ytterlåda och lock
- TracRack™ Ytterlåda tillverkad av tunnfilmspolypropenmaterial
- Förvara ner till temperaturer på -80 °C
- Fuktbeständig, vilket avsevärt minskar risken för mögel
- Avtagbara segment gör att det yttre skalet kan användas för förvaring av andra små laboratorieprodukter
- Ljustätt för ljuskänsliga material
- 5,3 cm lådor passar i vanliga fryshyllor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Lila |
| Håller | Mikrorör (1,5 till 2 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 64 |
| Form | Square |
| Staplingsbar | Yes, When Empty |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Mått (L x B x H) | 12.93 x 13 x 3.5 cm |
| Visa mer |