Läs mer
Tradipitant, MedChemExpress
Produktkod. 16439697
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16439697 5 mg
16437168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16439697 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16732
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Tradipitant (VLY-686) is a neurokinin-1 (NK-1) antagonist.
Tradipitant (VLY-686) is a neurokinin-1 (NK-1) antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tradipitant
Fysisk form Solid
CAS 622370-35-8
Färg Tan
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H16ClF6N5O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym VLY-686 LY686017
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (170.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CN=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)N(CC4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)N=N2)C5=CC=CC=C5Cl
Molekylvikt (g/mol) 587.9
Formel vikt 587.9
Procent renhet 99.34%