missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ TRAF-1 Antibody (TRAF1/3365) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-27024AF700
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TRAF-1 Monoclonal antibody specifically detects TRAF-1 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| TRAF-1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| EBI6MGC:10353, Epstein-Bar virus-induced protein 6, Epstein-Barr virus-induced protein 6, TNF receptor-associated factor 1 | |
| Recombinant fragment of human TRAF-1 protein (around aa 73-219) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cytokine Research | |
| 7185 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| TRAF1/3365 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering