missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TRAF-5 Antibody (55A219), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB600-1107UV
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TRAF-5 Monoclonal specifically detects TRAF-5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| TRAF-5 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| O00463 | |
| TRAF5 | |
| Anti-TRAF5 monoclonal antibody was raised against a fusion protein corresponding to amino acids 77 to 186 of human TRAF5. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Signal Transduction, Zinc Finger | |
| 7188 | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| 55A219 | |
| Western Blot | |
| MGC:39780, RNF84RING finger protein 84, TNF receptor-associated factor 5 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Cross-reacts with Human. Not yet tested in other species. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering