Läs mer
Abnova™ TRAF3/CEN14q FISH-sond
Produktkod. 16043355
Change view
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16043355 200μ L 200µL
16033355 100μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16043355 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer FG0218.200uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen TNF-receptor-associerad faktor 3
Gene Alias CAP-1, CD40bp, CRAF1, LAP1
Gensymbol TRAF3
Gen-ID (Entrez) 7187
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 200μ L
Form Vätska