missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TRAF3IP1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Produktkod. 18562760 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18562760 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18562760 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297341AF594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

TRAF3IP1 Polyclonal antibody specifically detects TRAF3IP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TRAF3IP1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 594
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp434F124, Interleukin-13 receptor alpha 1-binding protein 1, Microtubule-interacting protein associated with TRAF3, microtubule-interacting protein that associates with TRAF3, MIPT3interleukin 13 receptor alpha 1-binding protein-1, MIP-T3microtubule interacting protein that associates with TRAF3, TNF receptor-associated factor 3 interacting protein 1, TRAF3-interacting protein 1
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TRAF3IP1 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26146
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.