Läs mer
Tragacanth Gum MP Biomedicals
Produktkod. 11437621 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437621 100 g 100g
11447621 500 g 500g
11457621 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437621 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210479280
Kemiska identifierare
CAS 9000-65-1
MDL-nummer MFCD00131255
Synonym Gum tragacanth
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tragacanth Gum
Namnnotering Molecular biology and Cell Biology
Färg Grädde
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver