Läs mer
Tragacanth powder
Produktkod. 11458417
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458417 100 g 100g
11468417 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18502.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 9000-65-1
Tragakantpulver används som emulgeringsmedel, förtjockningsmedel, stabilisator i livsmedels- och läkemedelsindustrin. Det fungerar som ett bindemedel som används vid framställningen av konstnärens pasteller. Det används som ett naturligt hårschampo. Det spelar en viktig roll som frysningsinbäddningsmedium för vävnadskonservering. Det används som ett lugnande medel vid hosta och förkylningspreparat samt för att hantera diarré.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9000-65-1
MDL-nummer MFCD00131255
Synonym Gum tragacanth
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tragacanth powder
Merck Index 14,4581
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 100 g
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.