Läs mer
SGE™ PEEKsil™ Injektionsslingor
Beskrivning
- Smidig, icke-reaktiv inre borrning minskar provöverföringen och sköljtiderna för provet
- Minskad provförlust på grund av skjuvning eller adsorption
- Maximalt drifttryck: 3000psi för 10 μL och 20 L μslingor
- Levereras med PEEKsil rör och två uppsättningar av rostfritt stål Hexnuts™ med PEEK hylsa beslag
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Injektionsslinga |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (engelska) Inre | 0,009 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.02 cm |
| Volym (metrisk) | 10 μl |