Läs mer
Tralkoxidym, TRC
Produktkod. 17944645
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17944645 250 mg
17943385 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17944645 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT712403250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87820-88-0
Molekylformel C20 H27 N O3
Molekylvikt (g/mol) 329.43
Synonym 2-[1-(Ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-cyclohexen-1-one (ACI), 2-[1-(Ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-enone, Achieve, Achieve (pesticide), FD 4026, Grasp, Grasp (cyclohexenone), ICI-A 604, ICIA 0604, PP 604, Splendor, Tralkoxydim
IUPAC-namn 2-[(E)-N-etoxi-C-etylkarbonimidoyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimetylfenyl)cyklohex-2-en-1-one
LEDER CCO\N=C(/CC)\C1=C(O)CC(CC1=O)c2c(C)cc(C)cc2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tralkoxydim
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+
Formel vikt 329.1991