Läs mer
Tralkoxydim 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327979
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327979 1 ml
1 options
Produktkod. 30327979 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17605000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tralkoxydim
CAS 87820-88-0
Analyt- eller komponentnamn Tralkoxydim
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H27 N O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+
LEDER CCO\N=C(/CC)\C1=C(O)CC(CC1=O)c2c(C)cc(C)cc2C
IUPAC-namn 2-[(E)-N-etoxi-C-etylkarbonimidoyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimetylfenyl)cyklohex-2-en-1-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 329.43
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 329,1991 g/mol