Läs mer
Tralometrin-d5 (>90 %), TRC
Produktkod. 30457217
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457217 10 mg
30455102 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457217 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT71240210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tralomethrin-d5
Molekylformel C22H14D5Br4NO3
Kvantitet 10 mg
Synonym 2,2-Dimethyl-3-(1,2,2,2-tetrabromoethyl)cyclopropanecarboxylic Acid Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester-d5, Bengal Fire Ant Killer-d5, HAG 107-d5, RU 25472-d5, SAGA-d5, Scout-d5, Scout (insecticide)-d5, Scout X-tra-d5, Tracker-d5
LEDER O=C(C1C(C)(C)C1C(C(Br)(Br)Br)Br)OC(C#N)C2=CC(OC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 670.04