Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Spårvagn 34
Produktkod. 15432869
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432869 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 15432869 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60019.MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 289905-88-0 | C22H17ClN2, C22H17ClN2 | 344.84 g/mol
TRAM-34 blockerar kalciumaktiverad kaliumkanal IKCa1 med medelkonduktans med ett Kd på 20nM och uppvisar utsökt selektivitet för kanalen. Klotrimazol förorening. Används även för att studera dess effekt på förebyggande av vaskulär restenos efter ballongangioplastik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Beskrivning Gult
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) TRAM-34 är en potent hämmare av kalciumaktiverad kaliumkanal med medelkonduktans
CAS 289905-88-0
Molekylformel C22H17ClN2​​
Formel vikt 344,84 g/mol
Synonym 1-[(2-klorfenyl)difenylmetyl]-lH-pyrazol
Smältpunkt 145 °C till 147 °C
Löslighet Löslig i DMSO vid 2 mg/ml; Olösligt i vatten
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.