Läs mer
TRAM-34, MedChemExpress
Produktkod. 16441887
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16441887 50 mg 50mg
16415728 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16441887 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13519
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress TRAM-34 is a highly selective blocker of intermediate-conductance calcium-activated K+ channel (IKCa1) (Kd=20 nM).
TRAM-34 is a highly selective blocker of intermediate-conductance calcium-activated K+ channel (IKCa1) (Kd=20 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRAM-34
Fysisk form Powder
CAS 289905-88-0
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H17ClN2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (72.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=CC=C1C(N2N=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 344.84
Formel vikt 344.84
Procent renhet 99.32%