Läs mer
Tocris Bioscience™ Trametinib
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18746376
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18746376 10 mg
18755836 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18746376 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7709/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00 SEK
    1562.40 SEK / 10mg
    Save 92.60 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent and selective MEK inhibitor; orally bioavailable
Trametinib is a potent and selective MEK1 and MEK2 inhibitor (IC50 = 0.92 and 1.8 nM, respectively, in cell-free assays). In vitro, it inhibits the growth of human colorectal cancer cell lines expressing either B-RAF or K-RAF (IC50 values range from 0.48 to 36 nM). In vivo, it suppresses tumor growth of HT-29 and COLO205 xenografts in nude mice. Trametinib induces apoptosis. This compound is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[3-[3-Cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2 H)-yl]phenyl]acetamide
CAS 871700-17-3
Kvantitet 10 mg
Mål MEK Inhibitors
Molekylformel C26H23FIN5O4
Renhet 0.98