Läs mer
Trametinib (DMSO solvate), MedChemExpress
Beskrivning
Trametinib (DMSO solvate) (GSK-1120212 (DMSO solvate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trametinib (DMSO solvate) |
| CAS | 1187431-43-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H29FIN5O5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GSK-1120212 (DMSO solvate) JTP-74057 (DMSO solvate) |
| Löslighetsinformation | DMSO : 69 mg/mL (99.49 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1C(C(C)=C(N(C(N(C2=O)C3CC3)=O)C4=CC=CC(NC(C)=O)=C4)C2=C1NC5=CC=C(C=C5F)I)=O.CS(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 693.53 |
| Visa mer |