Läs mer
Trametinib, MedChemExpress
Produktkod. 16450667
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16450667 50 mg
16494338 10 mg
16465256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16450667 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10999
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Trametinib (GSK1120212; JTP-74057) is an orally active MEK inhibitor that inhibits MEK1 and MEK2 with IC50s of about 2 nM. Trametinib activates autophagy and induces apoptosis.
Trametinib (GSK1120212
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trametinib
CAS 871700-17-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H23FIN5O4
Kvantitet 50 mg
Synonym GSK1120212 JTP-74057
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (40.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CC(NC1=CC=CC(N(C2=O)C(C(C(N2C3CC3)=O)=C(N4C)NC5=CC=C(C=C5F)I)=C(C4=O)C)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 615.39
Formel vikt 615.39
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease