Läs mer
Trametinib, TRC
Produktkod. 30009671
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009671 10 mg
30135381 100 mg
30004401 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009671 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98893010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 871700-17-3
Molekylformel C26 H23 F I N5 O4
Molekylvikt (g/mol) 615.39
Synonym Acetamide, N-[3-[3-cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]-, N-[3-[3-Cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]acetamide, G 02442104, GSK 1120212, GSK 212, JTP 74057, Mekinist, N-[3-[3-Cyclopropyl-5-(2-fluoro-4-iodo-phenylamino)-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-d]pyrimidin-1-yl]phenyl]acetamide, Trametinib, Trametinib related, GSK 1120212A
IUPAC-namn N-[3-[3-cyklopropyl-5-(2-fluor-4-jodanilino)-6,8-dimetyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1-yl]fenyl]acetamid
LEDER CN1C(=O)C(=C2N(C(=O)N(C3CC3)C(=O)C2=C1Nc4ccc(I)cc4F)c5cccc(NC(=O)C)c5)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trametinib
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H23FIN5O4/c1-13-22-21(23(31(3)24(13)35)30-20-10-7-15(28)11-19(20)27)25(36)33(17-8-9-17)26(37)32(22)18-6-4-5-16(12-18)29-14(2)34/h4-7,10-12,17,30H,8-9H2,1-3H3,(H,29,34)
Formel vikt 615.0779
Procent renhet >95%