missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TRANCE/TNFSF11/RANK L Antibody (denosumab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Produktkod. 30174583
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30174583 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30174583 Leverantör Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverantörsnummer NBP328639JF585
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Human Monoclonal Antibody

TRANCE/TNFSF11/RANK L Monoclonal antibody specifically detects TRANCE/TNFSF11/RANK L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TRANCE/TNFSF11/RANK L
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassificering Monoclonal
Klona denosumab
Konjugera Janelia Fluor 585
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD254, CD254 antigen, OPGLOPTB2, Osteoclast differentiation factor, Osteoprotegerin ligand, RANKLreceptor activator of nuclear factor kappa B ligand, Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand, sOdf, TNF-related activation-induced cytokine, TRANCEODFhRANKL2, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 11, tumor necrosis factor ligand superfamily member 11
Värd art Human
Immunogen TNFSF11/ RANKL/ CD254
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8600
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.