Läs mer
Trandolapril, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trandolapril |
| CAS | 87679-37-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trandolapril |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H34 N2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Trandolapril, (2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N2O5/c1-3-31-24(30)19(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-20-12-8-7-11-18(20)15-21(26)23(28)29/h4-6,9-10,16,18-21,25H,3,7-8,11-15H2,1-2H3,(H,28,29)/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCCC[C@@H]3C[C@H]2C(=O)O |
| Visa mer |