Läs mer
Tranexamsyra 100 μg/ml i acetonitril: Vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316485
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316485 1 ml
1 options
Produktkod. 30316485 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17605900WL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tranexamic acid
CAS 1197-18-8
Analyt- eller komponentnamn Tranexamic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H15 N O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tranexamic Acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, Haematrix, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
LEDER NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(aminometyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/Vatten
Molekylvikt (g/mol) 157.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 157,1103 g/mol