Läs mer
Tranexamsyra, 98+%
Produktkod. 10762461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762461 50 g Glasflaska 50g
10277453 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10762461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 228040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.28 SEK
    1818.65 SEK / 50g
    Save 206.63 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1197-18-8 | C8H15NR2 | 157,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1197-18-8
Molekylformel C8H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 157.21
MDL-nummer MFCD00001466
InChI-nyckel GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
PubChem CID 5526
IUPAC-namn 4-(aminometyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER C1CC(CCC1CN)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tranexamic acid
Smältpunkt >300 °C
pH 6,5 till 8 (5 % soln.)
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förlust vid torkning 1% max.
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCH2C6H10CO2H
Merck Index 15, 9730
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 166 g/L. Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol och eter, praktiskt taget olösliga i de flesta organiska lösningsmedel
Kvantitet 50 g
Formel vikt 157.21
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.