Läs mer
Tranexamic Acid Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tranexamic acid dimer |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H27NO4/c18-15(19)13-5-1-11(2-6-13)9-17-10-12-3-7-14(8-4-12)16(20)21/h11-14,17H,1-10H2,(H,18,19)(H,20,21)/t11-,12-,13-,14- |
| Formel vikt | 297.194 |
| Procent renhet | >95% |