Läs mer
Tranexamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Tranexamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tranexamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 19878-18-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tranexamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H19 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tranexamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO2.ClH/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9;/h8-9H,2-7,11H2,1H3;1H/t8-,9-; |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](CN)CC1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylate;hydrochloride |
| Visa mer |