missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17907274
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17907274 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17907274 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0330.110025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride
CAS 38698-13-4
Analyt- eller komponentnamn Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H21 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H21NO2.ClH/c1-8(2)14-11(13)10-5-3-9(7-12)4-6-10;/h8-10H,3-7,12H2,1-2H3;1H/t9-,10-;
LEDER Cl.CC(C)OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](CN)CC1
IUPAC-namn propan-2-yl 4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 235.75
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 235.1339 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.