Läs mer
Tranexamsyra, LoGiCal
Produktkod. 30458789
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458789 10 mg
1 options
Produktkod. 30458789 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0330.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Tranexamic acid
CAS 1197-18-8
Analyt- eller komponentnamn Tranexamic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H15 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tranexamic Acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, Haematrix, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(aminometyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 157.21
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 157,1103 g/mol