missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tranexamic acid, MedChemExpress

Produktkod. 16428368
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16428368

Brand: Medchem Express HYB0149

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tranexamic acid (Transamin) is an antifibrinolytic for blocking lysine-binding sites of plasmin and elastase-derived plasminogen fragments with IC50 of 5 mM.

Tranexamic acid (Transamin) is an antifibrinolytic for blocking lysine-binding sites of plasmin and elastase-derived plasminogen fragments with IC50 of 5 mM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tranexamic acid
Fysisk form Solid
CAS 1197-18-8
Färg White
Kvantitet 10 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H15NO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 110 mg/mL (699.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C([C@H]1CC[C@H](CN)CC1)O
Molekylvikt (g/mol) 157.21
Formel vikt 157.21
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.