Läs mer
Tranexamic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16470788
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16470788 5 g 5g
16428368 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16470788 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0149
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Tranexamic acid (Transamin) is an antifibrinolytic for blocking lysine-binding sites of plasmin and elastase-derived plasminogen fragments with IC50 of 5 mM.
Tranexamic acid (Transamin) is an antifibrinolytic for blocking lysine-binding sites of plasmin and elastase-derived plasminogen fragments with IC50 of 5 mM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tranexamic acid
Fysisk form Solid
CAS 1197-18-8
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H15NO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 110 mg/mL (699.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C([C@H]1CC[C@H](CN)CC1)O
Molekylvikt (g/mol) 157.21
Formel vikt 157.21
Procent renhet 98.0%