Läs mer
Tranexamic acid, MedChemExpress
Produktkod. p-200101746
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 16470788
Brand: Medchem Express HYB0149
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tranexamic acid (Transamin) is an antifibrinolytic for blocking lysine-binding sites of plasmin and elastase-derived plasminogen fragments with IC50 of 5 mM.
Tranexamic acid (Transamin) is an antifibrinolytic for blocking lysine-binding sites of plasmin and elastase-derived plasminogen fragments with IC50 of 5 mM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tranexamic acid
Fysisk form Solid
CAS 1197-18-8
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H15NO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 110 mg/mL (699.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C([C@H]1CC[C@H](CN)CC1)O
Molekylvikt (g/mol) 157.21
Formel vikt 157.21
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.