Läs mer
Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 29275-88-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H17 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8;/h7-8H,2-6,10H2,1H3;1H/t7-,8-; |
| LEDER | Cl.COC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](CN)CC1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylate;hydrochloride |
| Visa mer |