Läs mer
Tranexamsyra, Mikromol™
Produktkod. 17920546
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17920546 500 mg
1 options
Produktkod. 17920546 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0330.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Tranexamsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tranexamic acid
CAS 1197-18-8
Analyt- eller komponentnamn Tranexamic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H15 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tranexamic Acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, Haematrix, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
LEDER NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(aminometyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 157.21
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 157,1103 g/mol