Läs mer
Tranexamsyra, TRC
Produktkod. 17961575
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961575 10 g
17942985 1 g
17921685 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17961575 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT71450510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1197-18-8
Molekylformel C8 H15 N O2
Molekylvikt (g/mol) 157.21
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(aminomethyl)-, trans-, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amchafibrin, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, HAKU, Haematrix, Lysteda, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
IUPAC-namn 4-(aminometyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tranexamic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
Formel vikt 157.1103
Procent renhet >95%