Läs mer
Thermo Scientific™ Tranilast, ACROS Organics™
Produktkod. 17392481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17392481 1 g
17302491 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17392481 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 468610010
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tranilast
CAS 53902-12-8
Kvantitet 1 g
Löslighet olösligt i vatten
Merck Index 9646
Smältpunkt 166,2 °C till 168,2 °C
Molekylformel C18H17N05
Formel vikt 327.33
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vit till Ljusgul till Grön