Läs mer
Tranilast, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tranilast |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+ |
| Formel vikt | 327.1107 |