Läs mer
trans-1,1'-(Cyclohexane-1,4-diyl)bis(N-(2-chlorobenzyl)methanamine) dihydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-1,1'-(Cyclohexane-1,4-diyl)bis(N-(2-chlorobenzyl)methanamine) dihydrochloride |
| CAS | 366-93-8 |
| Molekylformel | C22H30Cl4N2 |
| MDL-nummer | MFCD00034973 |
| Kvantitet | 1 mg |
| LEDER | ClC1=CC=CC=C1CNC[C@H]2CC[C@H](CNCC3=CC=CC=C3Cl)CC2.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.30 |
| Procent renhet | 98% |