Läs mer
trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene, 98%
Produktkod. 11318205
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11318205
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08508.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 983-81-3 | C26H22P2 | 396.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 983-81-3
Molekylformel C26H22P2
Molekylvikt (g/mol) 396.41
MDL-nummer MFCD00003046 MFCD00063219
InChI-nyckel NCKJIJSEWKIXAT-QURGRASLSA-N
Synonym trans-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, e-1,2-bis diphenylphosphino ethene, ethene-1,2-diylbis diphenylphosphane, e-vinylenebis diphenylphosphine, cis-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, trans-1,2-ethenediylbis diphenylphosphine, trans-vinylenebis diphenylphosphine, cis-vinylenebis diphenylphosphine
PubChem CID 2733288
IUPAC-namn [(E)-2-diphenylphosphanylethenyl]-diphenylphosphane
LEDER C(=C/P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Smältpunkt 126°C to 130°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 757793
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 396.41
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.