Läs mer
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)etylen, 96 %
Produktkod. 11384576
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384576 5 g 5g
11374576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20130.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 14275-61-7 | C26H56Sn2 | 606,154 g/mol
trans-1,2-bis(tri-n-butylstannyl)etylen används som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används också i syntesen av gamma, delta-alkynoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-1,2-bis(tri-n-butylstannyl)etylen används som mellanprodukt i organisk syntes. Det används också i syntesen av gamma, delta-alkynoner.
Löslighet
Blandbar med terahydrofuran och dimetylformamid. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14275-61-7
Molekylformel C26H56Sn2
Molekylvikt (g/mol) 606.154
MDL-nummer MFCD01631299
InChI-nyckel VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,2-bis tributylstannyl ethene, e-1,2-bis tributylstannyl ethene, trans-1,2-bis tri-n-butylstannyl ethylene, tributyl e-2-tributylstannyl ethenyl stannane, stannane, 1e-1,2-ethenediylbis tributyl, stannane, 1,2-ethenediylbis tributyl, e-1,2-bis-tri-n-butylstannyl-ethylene, tributyl 2-tributylstannyl ethenyl stannane
PubChem CID 5378370
IUPAC-namn tributyl-[(E)-2-tributylstannyletenyl]stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Densitet 1.14
Kokpunkt 185 °C (0,01 mmHg)
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2788
Beilstein 3613803
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Blandad med terahydrofuran och dimetylformamid. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 606.15
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.