Läs mer
trans-1,2-Cyclohexanediol, 98%
Produktkod. 11317136
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317136 100 g 100g
11307136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07088.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
trans-1,2-cyklohexandiol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-1,2-cyklohexandiol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Löslig i kloroform och metanol
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1460-57-7
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00063611
InChI-nyckel PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq&&trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
PubChem CID 92886
ChEBI CHEBI:16931
IUPAC-namn (IR,2R)-cyklohexan-1,2-diol
LEDER O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1,2-Cyclohexanediol
Smältpunkt 101°C to 106°C
Kokpunkt 231°C to 233°C
Flampunkt 134°C (273°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3193810
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.