Läs mer
(+/-)-trans-1,2-Diaminocyklohexan, 99 %
Beskrivning
(± )-trans-1,2-diaminocyklohexan används vid syntes av makrocyklisk [3+3]-hexa-Schiff-bas. Det spelar också en viktig roll vid framställningen av multidentatliga ligander, kirala hjälpämnen och kirala stationära faser. Vidare används det för att framställa [2+2] makrocyklisering genom att reagera med alifatiska dialdehyder. Utöver detta fungerar den som en kiral ligand, som finner tillämpning i asymmetrisk katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(^+)-trans-1,2-Diaminocyklohexan används vid syntes av makrocyklisk [3+3]-hexa-Schiff-bas. Det spelar också en viktig roll vid framställningen av multidentata ligander, kirala hjälpämnen och kirala stationära faser. Vidare används det för att framställa [2+2] makrocyklisering genom att reagera med alifatiska dialdehyder. Utöver detta fungerar den som en kiral ligand, som finner tillämpning i asymmetrisk katalys.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane |
| Smältpunkt | 14°C to 15°C |
| Densitet | 0.951 |
| Kokpunkt | 89°C to 90°C (14 mmHg) |
| Flampunkt | 68°C (154°F) |
| Odör | Amine-like |
| Brytningsindex | 1.489 |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN2735 |
| Beilstein | 3193807 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.